Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.05104
Fosfato de potássio dibásico
anhydrous for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Fosfato de potássio, Fosfato dipotássico, Hidrogenofosfato dipotássico, Sec.-fosfato de potássio
About This Item
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
8000 mg/kg LD50, oral (Rat)
perda
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
1600 g/L
densidade
2.44 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
700‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.0010%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.5%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Brominação de compostos aromáticos por brometo residual em sal modificador de matriz de cloreto de sódio durante a análise de GC/MS de headspace aquecida.: Esta pesquisa investiga o papel do fosfato de potássio dibásico na brominação de compostos aromáticos, fornecendo informações sobre sua aplicação na análise de GC/MS (Fine et al., 2013).
- Purificação da lipase pancreática suína por sistemas aquosos de duas fases de polietilenoglicol e fosfato de potássio.: O estudo detalha o uso de fosfato de potássio dibásico na purificação da lipase pancreática suína usando um sistema aquoso de duas fases, demonstrando sua utilidade nos processos de separação bioquímica (Zhou et al., 2013).
- Clonagem, purificação, cristalização e análise cristalográfica preliminar de raios X de uma proteína tipo ciclofilina A de Piriformospora indica.: Este artigo discute o uso de fosfato de potássio dibásico no processo de cristalização de uma proteína tipo ciclofilina A, contribuindo para a pesquisa de biologia estrutural (Bhatt et al., 2012).
- Um ensaio de HPLC enantiosseletivo validado de dexibuprofeno em formulações de comprimido de dexibuprofeno.: O fosfato de potássio dibásico é utilizado no desenvolvimento de um ensaio de HPLC enantiosseletivo para o dexibuprofeno, aprimorando as técnicas de análise farmacêutica (Awad et al., 2012).
- Monitoramento dos herbicidas fenilureia e propanil na água de rio por cromatografia líquida de alto desempenho com extração em fase sólida com detecção fluorimétrica fotoinduzida.: O estudo emprega fosfato de potássio dibásico na análise de herbicidas em água de rio, demonstrando sua aplicação no monitoramento ambiental e na avaliação da qualidade da água (de la Peña et al., 2003).
Nota de análise
valor de pH (5 %; água): 8,7-9,3
Cloreto (Cl): ≤ 0,003%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,001%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0010%
Na (sódio): ≤ 0,5%
Perda na secagem (130 °C): ≤ 1,0%
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Protocolos
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?