5.30541
CFTR Potentiator, VX-770
Sinônimo(s):
CFTR Potentiator, VX-770, N-(5-Hydroxy-2,4- bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxamide, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Potentiator, VX 770, Ivacaftor, Kalydeco, N-(5-Hydroxy-2,4-bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxamide, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Potentiator, VX 770, Ivacaftor, Kalydeco
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29)
chave InChI
PURKAOJPTOLRMP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
WT and G551D mutant forms of cell surface CFTR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Eckford, P.D.W., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 36639.
Van Goor, F., et al 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 18825.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3