Documentos Principais
8.22254
Sigma-Aldrich
Ácido fórmico
for synthesis
Sinônimo(s):
Methanoic acid, Formylic acid
About This Item
Fórmula linear:
HCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein:
1209246
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-579-1
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.6 (vs air)
pressão de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (acidimetric)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1004 °F
Lim. expl.
12-38 % (v/v)
57 %
adequação da reação
reagent type: reductant
técnica(s)
electrophoresis: suitable
índice de refração
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
100-101 °C (lit.)
101 °C/1013 hPa
pf
8.2-8.4 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 49.5 °C
densidade
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
chave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Atmospheric Implications: Provides insights into the large and ubiquitous source of atmospheric formic acid, affecting precipitation chemistry and acidity (Millet et al., 2015).
  • Sustainable Production: Covers the sustainability aspects of formic acid production and its role in bridging power and chemical industries (Bulushev & Ross, 2018).
  • Hydrogen Energy Carrier: Explores formic acid as a potential hydrogen storage medium, focusing on its applications in low-carbon energy systems (Singh et al., 2016).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.221
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
121.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
49.5 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.