Documentos
504971
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Coluna de HPLC C18 Discovery®, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Discovery®
Extensão da rotulagem
12% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
cobertura de superfície
3 μmol/m2
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
180 Å
operating pH range
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Use a coluna C18 Discovery® para qualquer método que especifique C18. A forma de pico, reprodutibilidade e estabilidade excepcionais significam que essa é a coluna ideal para todos os métodos de C18, desde os mais complicados até os de rotina.
Características e benefícios
  • Excelente reprodutibilidade
  • Forma de pico excepcional para analitos básicos e ácidos
  • Separações por LC-MS estáveis, com pouco vazamento
  • Separação de peptídeos e proteínas pequenas
  • Menor hidrofobicidade que muitas colunas C18 comparáveis, o que propicia uma análise mais rápida
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T R Shantha Kumar et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 38(1), 173-179 (2005-05-24)
A simple, precise and accurate isocratic reverse-phase liquid chromatography method with programmed wavelength detection has been validated to quantify DRF-4367 and Phenol red, simultaneously for application in rat in situ single pass intestinal perfusion study to assess intestinal permeability of
Himal Paudel Chhetri et al.
Saudi pharmaceutical journal : SPJ : the official publication of the Saudi Pharmaceutical Society, 22(5), 483-487 (2014-12-05)
This study presents the optimization of a simple HPLC-UV method for the determination of metformin in human plasma. Ion pair separation followed by UV detection was performed on deproteinized human plasma samples. The separation was carried out on a Discovery
Ramisetti Nageswara Rao et al.
Journal of separation science, 32(9), 1312-1322 (2009-04-29)
Modafinil, adrafinil and their related substances were synthesized and analyzed by RP-LC with ESI-MS/MS. The ionization mode, polarity, cone voltage, and chromatographic conditions were evaluated. The optimum LC-MS conditions to obtain fragment ions indispensable for identification of the structures were
Abbas Khan et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(24), 2423-2429 (2011-07-26)
A novel isocratic reversed-phase high performance liquid-chromatography/ultraviolet detection method for simultaneous determination of cefdinir and cefixime in human plasma was developed and validated after optimization of various chromatographic conditions and other experimental parameters. Sample preparation based on a simple extraction
T Nagano et al.
Journal of dental research, 88(9), 823-828 (2009-09-22)
Mmp-20 and Klk4 are the two key enamel proteases. Can both enzymes process amelogenin to generate the major cleavage products that accumulate during the secretory stage of amelogenesis? We isolated Mmp-20 and Klk4 from developing pig teeth and used them
Conteúdo relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLC