Documentos Principais
1.09081
Supelco
Nitrato de prata
c(AgNO3)= 0.1 mol/L (1N), reag. Ph Eur, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titrisol®®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Nitrato de prata, c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Precipitation reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C in H2O)
densidade
1.01 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
c(AgNO₃) = 0,1 mol/l (0,1 N) Titripur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP
Aplicação
  • Vesículas poliméricas antibacterianas: Um novo método para a fabricação in situ de vesículas poliméricas decoradas com nanopartículas de prata foi desenvolvido usando nitrato de prata, indicando propriedades antibacterianas significativas adequadas para várias aplicações biomédicas (Zhang et al., 2024).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Ligação
Substitui: EM3214-1; EM3214
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 999 cloreto de potássio) através do padrão volumétrico de cloreto de sódio (Art. N.º 1.02406), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Nitrato de prata NIST® SRM® 978a
NIST978A
Nitrato de prata
Solução de iodo c(I2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Supelco
1.09099
Solução de iodo
Conteúdo relacionado
A titulação é um método analítico para determinar uma concentração desconhecida usando uma solução de concentração conhecida. A titulação de Karl Fischer é um método de titulação específico e amplamente utilizado para determinar o teor de água de matérias-primas e produtos finais.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf