1.09141
Hidróxido de sódio
c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Hidróxido de sódio, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
12.7 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Estudos de adsorção: A solução de hidróxido de sódio é usada no tratamento de absorventes de polímero para melhorar suas propriedades de adsorção. Um estudo recente investigou o efeito do tratamento de um polímero de PVC/Aliquat-336 adsorvido com hidróxido de sódio na adsorção de cromo (VI). O tratamento melhorou a capacidade de adsorção do polímero, tornando-o mais eficaz na remoção de metais pesados de soluções aquosas (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
- Síntese de etóxido de sódio: A solução de hidróxido de sódio é empregada na síntese de etóxido de sódio, um importante reagente na síntese orgânica. Pesquisas demonstraram que o etóxido de sódio pode ser sintetizado de forma eficiente em temperatura ambiente usando hidróxido de sódio e etanol-90. Este método oferece uma abordagem direta e econômica para a preparação deste intermediário químico-chave (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
- Inibição de corrosão: A solução de hidróxido de sódio é usada em estudos de inibição de corrosão. Pesquisas mostraram que um extrato aquoso de folhas da planta Thespesia populnea pode efetivamente inibir a corrosão do aço alumínio em solução de hidróxido de sódio. O estudo utilizou técnicas eletroquímicas para demonstrar a formação de uma película protetora na superfície do aço, destacando o potencial de inibidores naturais em aplicações industriais (Brindha e Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Características e benefícios
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025
Embalagem
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final "4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Nota de análise
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 84 hidrogenoftalato de potássio) através do padrão volumétrico de hidrogenoftalato de potássio (Art. N.º 1.02400), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.
Conteúdo relacionado
A titulação é um método analítico para determinar uma concentração desconhecida usando uma solução de concentração conhecida. A titulação de Karl Fischer é um método de titulação específico e amplamente utilizado para determinar o teor de água de matérias-primas e produtos finais.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Os PFAS, ou "produtos químicos eternos", persistem no meio ambiente e representam riscos à saúde humana. Descubra nossas ferramentas de monitoramento ambiental para quantificação de PFAS, auxiliando pesquisadores, órgãos reguladores e laboratórios nos testes de PFAS.