If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
209139
Nitrato de prata
ACS reagent, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
densidade de vapor
5.8 (vs air)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: silver
transparência da solução
passes test
Impurezas
Free acid, passes test
≤0.01% not HCl pptd.
pf
212 °C (dec.) (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Para a acilação de Friedel-Crafts de derivados de benzeno para sintetizar as cetonas correspondentes.[2]
- Na oxidação hidrolítica de organosilanos para produzir hidrogênio.[3]
Ele pode ser usado para preparar alguns catalisadores de ácido suportados para várias transformações orgânicas. Por exemplo:
- O catalisador à base de AgNO3–SiO2 é usado para desaromatizar a espirociclização.[4]
- O catalisador de polianilina-AgNO3-PTSA (ácido para-tolueno sulfônico) é usado para sintetizar anti-βamino-cetonas por meio da reação de Mannich de três componentes de aldeídos aromáticos, aminas aromáticas e ciclohexanona. O [5]
AgNO3também é usado como um sal precursor para sintetizar nanopartículas de prata.[6]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf