Documentos
1.09065
Supelco
Perchloric acid solution
c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), in anhydrous acetic acid, reag. Ph. Eur., USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titriplex®
Sinônimo(s):
PCA
About This Item
Fórmula linear:
HClO4
Número CAS:
Peso molecular:
100.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ácido perclórico, in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO4) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
forma
liquid
temperatura de autoignição
485 °C
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
0.1 (20 °C in H2O)
temperatura de transição
flash point 40 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
chave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Determinação de fósforo no leite disponível comercialmente: Ao usar cromatografia iônica com desproteinização de ácido perclórico, esta aplicação fornece um método confiável para analisar o teor de fósforo em laticínios, essencial para o controle de qualidade na indústria alimentícia (Yoshikawa et al., 2024).
  • Ensaio de alaranjado de xilenol com oxidação ferrosa versátil para a atividade da lipoxigenase: Essa técnica de triagem de alto rendimento usa a reatividade do ácido perclórico em ensaios enzimáticos, melhorando a detecção da atividade da lipoxigenase crucial para aplicações biotecnológicas (Chrisnasari et al., 2024).
  • Ouro nanoporoso com estrutura microporosa: O ácido perclórico é usado no processo de remoção da liga eletroquímica para criar estruturas de ouro nanoporoso, significativas para suas aplicações na catálise e na tecnologia de sensores (Li et al., 2024).
  • Estabilidade indicadora do método de cromatografia líquida de alto desempenho de fase reversa: Este método utiliza ácido perclórico na análise de compostos farmacêuticos, oferecendo maior estabilidade e confiabilidade na formulação de medicamentos e em verificações de segurança (Chintala, 2024).
  • Desenvolvimento de metodologia inovadora na determinação de 6-tioguanina: Utilizando ácido perclórico, esta técnica baseada em HPLC-PDA permite um diagnóstico médico preciso, facilitando melhor manejo da doença com o monitoramento preciso do medicamento (Noga et al., 2023).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 84 hidrogenoftalato de potássio) através do padrão volumétrico de hidrogenoftalato de potássio (Art. N.º 1.02400), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
40 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
A titulação é um método analítico para determinar uma concentração desconhecida usando uma solução de concentração conhecida. A titulação de Karl Fischer é um método de titulação específico e amplamente utilizado para determinar o teor de água de matérias-primas e produtos finais.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.