Documentos
1.09057
Supelco
Solução de ácido clorídrico
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico, Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Solução de ácido clorídrico, c(HCl) = 1 mol/l (1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
forma
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Pesquisa sobre a síntese de fosfato de zinco-amônio usando lodo de resíduos galvânicos como fonte de zinco.: Este estudo explora a síntese de fosfato de zinco-amônio de lodo de resíduos galvânicos. A solução de ácido clorídrico é utilizada no processo de extração, demonstrando sua eficácia na recuperação de metais valiosos de resíduos industriais (Morgovan et al., 2024).
  • Inibição da corrosão do aço doce em solução de ácido clorídrico pelo medicamento ampicilina vencido.: Esta pesquisa investiga o uso de ampicilina vencida como um inibidor de corrosão para aço doce em soluções de ácido clorídrico. O estudo destaca uma nova aplicação para produtos farmacêuticos vencidos na mitigação da corrosão em ambientes ácidos (Alamry et al., 2023).
  • Sensor de condutividade sem contato que emprega papel úmido como absorvente para a detecção in situ do gás dióxido de carbono gerado.: Este papel discute um sensor de condutividade sem contato para detectar gás CO2, utilizando soluções de ácido clorídrico para gerar o gás para calibração e teste. O método oferece uma abordagem simples e eficiente para o monitoramento ambiental (Sonsa-ARD et al., 2020).
  • Espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas (MIP-OES) na determinação de 23 elementos em amostras geológicas.: Este artigo detalha a aplicação de espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas para análise elementar em amostras geológicas. A solução de ácido clorídrico é usada no processo de preparação de amostras para assegurar a extração precisa e eficiente de elementos (Niedzielski et al., 2015).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final “4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Ligação
Substitui: HX0603D; HX0603D-8
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,995-1,005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 723 tris(hidroximetil)-aminometano) através do padrão volumétrico de tris(hidroximetil)-aminometano (Art. N.º 1.02408), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Artigos
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Protocolos
Photometric determination of ammonium ions in mineral fertilizer samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in organic fertilizers by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
A complete workflow for the intact and middle-up mass analysis of reduced and non-reduced monoclonal antibodies based on SEC-MS with sample preparation by protein-A affinity clean-up.
Conteúdo relacionado
A titulação é um método analítico para determinar uma concentração desconhecida usando uma solução de concentração conhecida. A titulação de Karl Fischer é um método de titulação específico e amplamente utilizado para determinar o teor de água de matérias-primas e produtos finais.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.