Documentos
1.08431
Supelco
Solução Titriplex® III
c(Na-EDTA 2 HO) = 0.1 mol/l, EDTA disodium salt solution, reag. Ph. Eur., ready-to-use for metal titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Solução de EDTA; solução de ácido etilenodiaminotetracético
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
product name
Solução Titriplex® III, for metal titration c(Na-EDTA 2 HO) = 0.1 mol/l, Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
forma
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Complexometric reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
7.5 (20 °C in H2O)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final “3” são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final “4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 682 zinco) através do padrão volumétrico de zinco (Art. N.º 1.02409), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
A titulação é um método analítico para determinar uma concentração desconhecida usando uma solução de concentração conhecida. A titulação de Karl Fischer é um método de titulação específico e amplamente utilizado para determinar o teor de água de matérias-primas e produtos finais.
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.