Documentos Principais
1.09060
Supelco
Solução de ácido clorídrico
c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., reag. USP, volumetric solution for titration, Titripur®
Sinônimo(s):
Ácido clorídrico, Cloreto de hidrogênio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HCl
Número CAS:
Peso molecular:
36.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Solução de ácido clorídrico, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
embalagem
Titripac® of
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
1.2 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
chave InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pela DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Embalagem Titripac® - todos os números de estoque SKU com final "4000, 4003, 9010, 9013” - mais informações em www.sigmaaldrich.com/Titripac
Ligação
Substitui: HX0603A; HX0603A-8; HX0603A-6; HX0603A-3;
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao NIST SRM
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 723 tris(hidroximetil)-aminometano) através do padrão volumétrico de tris(hidroximetil)-aminometano (Art. N.º 1.02408), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Conteúdo relacionado
Karl Fischer titration determines water content in raw materials and products, a widely used analytical method.
A titulação é um método analítico para determinar uma concentração desconhecida usando uma solução de concentração conhecida. A titulação de Karl Fischer é um método de titulação específico e amplamente utilizado para determinar o teor de água de matérias-primas e produtos finais.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. is this aqueous HCl or alcoholic
    1 answer
    1. This product is an aqueous solution.