Documentos Principais
1.02400
Supelco
Hidrogenoftalato de potássio
Volumetric standard, secondary reference material for alkalimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hidrogenoftalato de potássio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5KO4
Número CAS:
Peso molecular:
204.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
Número do índice EC:
212-889-4
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
ISO 17025
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
titration: suitable
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
295-300 °C
solubilidade
80 g/L
densidade
1.636 g/cm3
densidade volumétrica
900 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O hidrogenoftalato de potássio, também conhecido como KHP, é um padrão volumétrico fabricado sob condições rigorosas e medido com a maior precisão possível. Sua fração de massa é determinada por titulação potenciométrica e qualificada em um laboratório credenciado pela DIN EN ISO/IEC 17025.
Visite certificados ISO e Autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados atuais de credenciamento.
Faça o download do seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
Ele é usado como material de referência certificado (CRM) para a padronização de soluções volumétricas em titulações alcalimétricas, de acordo com a USP e a Farmacopeia Europeia. Também é usado para preparar uma solução padrão para análises de DQO.
Características e benefícios
  • Disponível como um sólido em um frasco de vidro seguro para garantir sua estabilidade durante todo o prazo de validade até a abertura.
  • Material de referência certificado de acordo com a ISO 17034
  • Material de alta pureza rastreável aos SRMs do NIST
  • Qualificado em um laboratório credenciado pela DIN EN ISO/IEC 17025
  • De acordo com o capítulo reagentes da Farmacopeia Europeia
  • Alta qualidade que oferece determinações precisas de título
  • Acompanhado de um certificado de análise (CoA)
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Informações legais
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Artigos
Preparation of a standard solution for COD/chloride
Preparação de uma solução padrão para DQO/cloreto
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf