Documentos Principais
1.09990
Supelco
Nitrato de prata
c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Nitrato de prata, for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Precipitation reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
7-9 (20 °C in H2O)
densidade
1.27 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4