Documentos Principais
NIST978A
Nitrato de prata
NIST® SRM® 978a
Sinônimo(s):
Sal de prata(I) em ácido nítrico
About This Item
Fórmula linear:
AgNO3
Número CAS:
Peso molecular:
169.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.8 (vs air)
pureza isotópica
 107Ag
 108Ag
Formulário
solid
embalagem
pkg of 0.25 g
fabricante/nome comercial
NIST®
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
212 °C (dec.) (lit.)
Formato
matrix material
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
chave InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Standard Reference Material (SRM) is certifed for use as an assay and isotopic standard. It has been prepared form high purity silver metal and high purity nitric acid. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 978A_cert
SRM 978A_SDS
Outras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Ag-107 and Ag-109
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Nitrato de prata c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Supelco
1.09081
Nitrato de prata
Nitrato de prata for 1000 ml, c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Supelco
1.09990
Nitrato de prata
Nitrato de prata c(AgNO3) = 1 mol/l (1 N), Titripur®
Supelco
1.09080
Nitrato de prata