Merck
Compostos de prata
Símbolo atômico da prata
A prata (Ag) é um metal branco brilhante valorizado pela sua alta condutividade elétrica e térmica, bem como pela sua refletividade. É comumente encontrado na forma de prata nativa na crosta terrestre e é frequentemente um subproduto do refino de cobre, ouro, chumbo e zinco. Os compostos de prata são versáteis e são aplicados na eletrônica, principalmente na forma de nanopartículas de prata devido à sua excelente condutividade. Nos produtos farmacêuticos, os compostos de prata, como o nitrato de prata e a sulfadiazina de prata, apresentam propriedades antimicrobianas potentes usadas no tratamento de feridas, revestimentos de implantes e tratamentos de queimaduras. O nitrato de prata também é utilizado em fotografia e serve como precursor na síntese química.
Leia mais sobre
Produtos
Ordenar por relevância
Mostrando 1–20 de 1103
Alterar visualização
Mostrando 1–20 de 1103
Comparar
Número do produto
Nome do produto
Descrição do produto
Preços
Prata como catalisador
Os catalisadores de prata são comumente usados devido ao seu alto poder de oxidação e potencial na formação de complexos de prata. Além disso, eles funcionam como ativadores de prata, aumentando a eletronegatividade de outros catalisadores, como o ouro. Tanto a síntese orgânica quanto a inorgânica se beneficiam do potencial de oxidação estequiométrica dos compostos de prata. As transformações orgânicas homogêneas catalisadas por prata evidenciam a química redox única da prata, permitindo a catálise de reações com alta estereosseletividade e regiosseletividade. Os catalisadores de prata são mediadores eficientes da formação de ligações intermoleculares e intramoleculares. Processos heterogêneos que envolvem catalisadores de prata incluem a redução de NOx e a oxidação catalítica de monóxido de carbono (CO) em dióxido de carbono (CO2). Sais de prata(I) podem ser usados em várias reações de adição nucleofílica catalisadas por prata e em transformações orgânicas. Nosso portfólio oferece uma grande variedade de catalisadores de prata de alta qualidade para catálise por metais de transição em síntese orgânica.
Acetato de prata
O acetato de prata (AgC2H3O2) é um composto de íons de prata (Ag+) coordenados com íons de acetato (C2H3O2-) por meio de ligações iônicas. Comumente usado em síntese orgânica, ele serve como um agente oxidante suave. Na química analítica, a sua insolubilidade em água o torna um reagente valioso para a detecção de haletos. O acetato de prata também é aplicado em filtros de cigarro para reduzir a dependência da nicotina catalisando a conversão da nicotina em uma forma inativa. Além disso, ele foi explorado pelas suas possíveis propriedades antivirais, o que o torna um assunto de interesse na pesquisa médica para combater infecções virais. Além disso, ele desempenha um papel importante em um método de preparação exclusivo para filmes de polímeros prateados altamente reflexivos e condutores, catalisando com eficácia as reações de cicloadição de isocianoacetatos com várias olefinas.
O acetato de prata também é um precursor bem conhecido usado em eletrônica impressa. Foi relatado que as "tintas reativas" sem partículas, derivadas de complexos de acetato de prata, produzem traços que se aproximam da condutividade da prata em massa.
Nitrato de prata
O nitrato de prata (AgNO3) é um composto químico versátil com aplicações significativas nos setores químico e farmacêutico. Altamente solúvel, ele serve como reagente em várias reações laboratoriais, incluindo a detecção de haletos e a síntese de outros compostos de prata. Funcionando como um catalisador, o nitrato de prata facilita a oxidação de aldeídos aromáticos, alifáticos e conjugados nos seus respectivos ácidos carboxílicos, utilizando H2O2 como oxidante. Além disso, ele auxilia na oxidação do ar de álcoois benzílicos e alílicos, levando à formação dos aldeídos ou cetonas correspondentes na presença de Na2CO3. Além disso, o nitrato de prata desempenha um papel crucial na acilação de Friedel-Crafts de derivados de benzeno, contribuindo para a síntese das cetonas correspondentes. Ele também auxilia na oxidação hidrolítica de organosilanos, resultando na produção de hidrogênio.
Em produtos farmacêuticos, o nitrato de prata é amplamente utilizado pelas suas potentes propriedades antimicrobianas. É usado topicamente no tratamento de feridas como um agente cauterizador para evitar infecções e promover a cicatrização. Além disso, é aplicado no tratamento de doenças oculares, como conjuntivite em recém-nascidos, devido aos seus efeitos antibacterianos. Na produção de dispositivos médicos, os revestimentos de nitrato de prata evitam a colonização microbiana, melhoram a biocompatibilidade e reduzem os riscos de infecção. O nitrato de prata serve como precursor para a síntese de nanomateriais, compósitos de prata e compostos de prata.
Nanopartículas de prata
As nanopartículas de prata (Ag NPs) são vitais em vários setores devido às suas propriedades excepcionais, como tamanho pequeno, grande área de superfície e efeitos de confinamento quântico. As propriedades catalíticas, térmicas e ópticas das nanopartículas de prata são significativamente influenciadas pelo seu tamanho e forma. As nanopartículas de prata apresentam atividade antibacteriana devido às suas estruturas de superfície e à sua grande relação superfície/volume em comparação com outros nanomateriais. A interação das NPs de Ag com as células bacterianas resulta no acúmulo de AgNPs na parede celular, formando buracos e causando a morte celular. Sabe-se que as NPs de Ag menores demonstram uma atividade antibacteriana mais eficaz do que as partículas maiores. Além disso, as NPs de Ag têm sido empregadas em biossensores devido à ressonância plasmônica mais nítida e mais forte da prata, crucial para sistemas de imagem. Elas servem como ferramentas valiosas no diagnóstico e tratamento do câncer, funcionando como transportadores de medicamentos com a capacidade de atingir as células cancerosas, absorver a luz e facilitar a destruição efetiva por meio da terapia fototérmica. É interessante notar que as NPs de Ag são utilizadas no setor alimentício devido às suas propriedades antibacterianas.
Nanofios de prata
Os nanofios de prata (AgNWs) são nanoestruturas 1-D à base de prata com diâmetros que normalmente variam de dezenas a centenas de nanômetros. Eles apresentam propriedades elétricas, térmicas e ópticas excepcionais, o que os torna materiais adequados para aplicações flexíveis condutoras, ópticas e antimicrobianas, como telas sensíveis ao toque, células solares, aquecedores de filme, imagens médicas e roupas esterilizadas. Além disso, a sua grande proporção permite a captura eficiente de luz em aplicações fotovoltaicas.
Além da eletrônica, os nanofios de prata são utilizados em sensores, catálise e aplicações biomédicas, demonstrando a sua versatilidade e potencial de inovação em diversos setores. As suas propriedades exclusivas permitem o encapsulamento e o transporte eficientes de medicamentos, aumentando a biodisponibilidade e minimizando os efeitos colaterais. Eles também servem como plataformas para biossensores, permitindo a detecção rápida e sensível de biomoléculas para fins de diagnóstico e monitoramento.
Óxido de prata
O óxido de prata (Ag2O) é um pó fino, preto ou marrom escuro, usado na síntese de outros compostos de prata. Em eletrônica, especialmente em baterias de óxido de prata e baterias de prata-zinco, ele serve como material catódico, oferecendo alta densidade de energia e estabilidade. No setor farmacêutico, o óxido de prata apresenta propriedades antimicrobianas, o que o torna um ingrediente valioso em curativos de feridas e dispositivos médicos para evitar infecções.
As nanopartículas de óxido de prata atuam como fotocatalisadores estáveis sob irradiação de luz visível e infravermelha próxima. A sua atividade fotocatalítica na luz NIR decorre de um baixo intervalo de banda, inferior a 1,3 eV. Além disso, a agregação de nanopartículas de Ag2O proporciona uma grande área de superfície e vários limites de cristal, aumentando a chance de escape de elétrons fotogerados e a probabilidade de contato de buracos fotogerados com outros materiais. Isso resulta em uma excelente atividade fotocatalítica e estabilidade nas amostras produzidas de Ag2O.
Cloreto de prata
O cloreto de prata (AgCl) é um composto cristalino branco amplamente utilizado como catalisador, agente antibacteriano, material fotográfico e material semicondutor iônico. A alta fotossensibilidade do cloreto de prata o torna um importante fotocatalisador. Ele também atua como catalisador na preparação de 1,2,3-triazóis a partir de alcinos e azidas. Além disso, ele serve como um sal precursor para sintetizar nanopartículas de prata.
Eletroquimicamente, o cloreto de prata é empregado em sensores e eletrodos devido à sua condutividade. Na medicina, é aplicado em curativos para feridas e dispositivos médicos devido às propriedades antimicrobianas, prevenindo infecções.