Documentos Principais
1.09992
Supelco
Titriplex® III solution
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinônimo(s):
Complexometric titrant III
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
product name
Titriplex® III solution, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
liquid
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
densidade
1.14 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • The use of Titriplex III for cross-matching for urgent blood transfusions and patients with blood coagulation disorders: Demonstrates the application of Titriplex III in critical healthcare settings, particularly in ensuring the compatibility of blood transfusions, crucial for emergency medical procedures (Fischer & Busch, 1960).
  • Clinical use of ethylenediaminetetracetic acid, sodium salt (Titriplex III) as an anticoagulant: Highlights the role of Titriplex III in enhancing the safety and effectiveness of clinical practices by preventing blood coagulation during medical examinations and treatments (Dettori, 1958).
  • Calcium determination in blood with Titriplex III and indicator buffering tablets: This study showcases the utility of Titriplex III in biochemical analysis, specifically for the precise measurement of calcium levels in blood, an essential process in various diagnostic activities (Steber, 1956).
Informações legais
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Quantify selenium in water using this photometric test and a clear, filtered sample to measure the results at 445 nm.
Quantifique o selênio na água usando esse teste fotométrico e uma amostra límpida e filtrada para medir os resultados em 445 nm