Documentos
1.08677
Supelco
Sal tetrassódico de xilenol laranja
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sal tetrassódico de xilenol laranja
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H28N2Na4O13S
Número CAS:
Peso molecular:
760.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171502
Número do índice EC:
222-805-8
NACRES:
NB.21
product name
Sal tetrassódico de xilenol laranja, metal indicator ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
forma
solid
perda
≤7% loss on drying, 110°C
pH
8.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
510 g/L
densidade volumétrica
250 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C31H32N2O13S.4Na/c1-17-7-21(9-19(29(17)42)11-32(13-25(34)35)14-26(36)37)31(23-5-3-4-6-24(23)46-47(31,44)45)22-8-18(2)30(43)20(10-22)12-33(15-27(38)39)16-28(40)41;;;;/h3-10,42-43H,11-16H2,1-2H3,(H,34,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41);;;;/q;4*+1/p-4
chave InChI
FXYMNKLSOQONJB-UHFFFAOYSA-J
Nota de análise
Aspecto da solução: passa no teste
Perda na secagem (110 °C): ≤ 7
Adequação como indicador (para titulação de metais): passa no teste
Teste de sensibilidade: passa no teste
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3