Documentos
1.03170
Supelco
Eriocromo negro T (C.I. 14645)
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Eriocromo negro T (C.I. 14645), Cromo negro T, sal sódico de ácido 2-hidroxi-1-(1-hidroxi-2-naftilazo)-6-nitronaftaleno-4-sulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H12N3NaO7S
Número CAS:
Peso molecular:
461.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
217-250-3
NACRES:
NB.21
product name
Eriocromo negro T (C.I. 14645), indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
forma
powder
potência
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
perda
≤7% loss on drying, 110°C
cor
black to dark brown
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
50 g/L
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,21,25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-19-;
chave InChI
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Categorias relacionadas
Ligação
Substitui: EX0100-5; EX0100
Nota de análise
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Aspecto: pó fino preto a marrom escuro/preto, com o tempo adquire partes granulares
Limpidez da solução: passa no teste
Absorção máxima λmáx. (tampão pH 10,0): 612-616 nm
Absortividade específica A 1%/1 cm (λmáx; 0,02 g/l; tampão pH 10,0; calculada em substância seca): 400-510
Perda na secagem (110 °C): ≤ 7%
Adequação como indicador (para titulação complexométrica, ACS): passa no teste
Adequação como indicador (Reag. da Ph. Eur.): passa no teste
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6