Documentos
1.05217
Supelco
Copper di-ammonium Titriplex® solution
Cu(NH₄)₂-EDTA 0.1 mol/l
Sinônimo(s):
Cooper di-ammonium EDTA solution; Cooper di-ammonium ethylenediaminetetraacetic acid solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: Acid-base reactions
reaction type: Complexometric reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
9.7-10.3 ( in H2O)
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
Assay (Cu): 0.098 - 0.102 mol/l
pH-value: 9.7 - 10.3
Free EDTA: conforms
Free copper: conforms
Informações legais
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2