Documentos Principais
1.02950
Supelco
Dimetilsulfóxido
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-664-3
NACRES:
NA.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
2.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
potência
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
42 %, 63 °F
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
resíduo de evaporação
≤0.0004%
cor
APHA: ≤10
transmitância
270 nm, ≥35%
280 nm, ≥50%
310 nm, ≥80%
330 nm, ≥90%
350 nm, ≥97%
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
Viscosidade cinemática
2.14 cSt
p.e.
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 87 °C
densidade
1.10 g/mL (lit.)
Absorção UV
λ: 270 nm Amax: ≤0.46
λ: 280 nm Amax: ≤0.30
λ: 310 nm Amax: ≤0.10
λ: 330 nm Amax: ≤0.05
λ: 350 nm Amax: ≤0.013
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Accurate analytic results in UV/VIS and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents range has been specially designed for spectroscopy and other applications requiring solvents of the highest spectral purity. The refinement process allows a greater degree of security in applications and avoids misinterpretation of analytical results caused by traces of UV, IR and fluorescence contamination. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> solvents offer best UV transmittance. In all specifications the minimum transmittance for 5 typical wavelengths are identified.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Especificações
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Evaporation residue: ≤ 0.0004 %
Water: ≤ 0.05 %
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Transmission (at 270 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 310 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 330 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 350 nm): ≥ 97 %
Absorbance (at 270 nm): ≤ 0.46
Absorbance (at 280 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 310 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 330 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 350 nm): ≤ 0.013
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf