Documentos Principais
1.08262
Supelco
Ácido trifluoracético
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
TFA
About This Item
Fórmula linear:
CF3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
114.02
Beilstein:
742035
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-929-3
NACRES:
NA.03
pH:
1 (10 g/L in H2O)
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
97.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.8% (acidimetric)
Formulário
liquid
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤10% Water (Karl Fischer)
resíduo de evaporação
≤0.005%
cor
APHA: ≤10
transmitância
265 nm, ≥10.0%
305 nm, ≥50.0%
320 nm, ≥80.0%
325 nm, ≥90.0%
índice de refração
n20/D 1.3 (lit.)
pH
1 (10 g/L in H2O)
p.e.
72.4 °C (lit.)
pf
−15.4 °C (lit.)
solubilidade
soluble 10 g/mL
densidade
1.489 g/mL at 20 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
chave InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Resultados analíticos precisos em espectroscopia UV/VIS e infravermelha dependem do uso de solventes altamente puros para o preparo de amostras. Os solventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> foram projetados especificamente para espectroscopia e outras aplicações que requerem solventes da mais alta pureza espectral. O processo de refinamento permite um maior grau de segurança em aplicações e evita erros de interpretação de resultados analíticos causados por traços de contaminação em UV, IV e fluorescência. Os solventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> produzem a melhor transmitância por UV. Em todas as especificações, a transmitância mínima para 5 comprimentos de onda típicos é identificada.
Aplicação
  • Caracterização da ribostamicina e das suas impurezas através de um detector de nano-quantidade de analitos: Este estudo examina a ribostamicina e suas impurezas usando um detector de nano-quantidade de analito e detalha uma comparação sistemática de três diferentes detectores de aerossol. O papel do ácido trifluoroacético como aditivo de fase móvel aumenta a sensibilidade à detecção e a precisão analítica, tornando-o crucial para a definição precisa de perfis de impurezas e para o controle de qualidade farmacêutico (Meng et al., 2024).
  • Mudança de paradigma: Principal função dos efeitos de exclusão de tamanho dependente de emparelhamento de íons nas separações de peptídeos de fase reversa proteômicos inferiores: Esta pesquisa destaca o papel crítico do ácido trifluoroacético na modificação das propriedades de emparelhamento de íons e exclusão de tamanho dos peptídeos durante as separações de fase reversa em proteômica. O estudo fornece uma compreensão mais profunda dos mecanismos que influenciam o comportamento peptídico, o que é essencial para o desenvolvimento de técnicas analíticas mais eficazes (Yeung et al., 2024).
  • Nova extração sortiva de fase de tecido para análise não destrutiva de amostras têxteis tradicionais: Este artigo apresenta um novo método de extração sortiva de fase de tecido usando ácido trifluoroacético, entre outros solventes, para analisar amostras têxteis tradicionais de forma não destrutiva. Este método demonstra potencial significativo na preservação do patrimônio cultural e na ciência forense, permitindo uma análise detalhada sem danificar os artefatos originais (Tanasescu et al., 2024).
  • Preparação e caraterização de gradientes de fase estacionária em colunas de cromatografia líquida C8: O estudo discute a preparação e a caracterização de gradientes de fase estacionária para colunas de cromatografia, com ácido trifluoroacético usado para ajustar o pH e a força iônica da fase móvel. Essa modificação mostrou melhorar a separação cromatográfica de misturas complexas, provando ser vital para separações em escala analítica e preparativa (Cecil et al., 2024).
  • Otimização da absorção de cianocobalamina (vitamina B(12)) em nanopartículas superparamagnéticas mesoporosas de óxido de ferro: Esta investigação utiliza ácido trifluoroacético na síntese e funcionalização de nanopartículas para uma absorção eficiente da vitamina B(12). O estudo explora as implicações para os sistemas de administração de medicamentos direcionados e a biosseparação, demonstrando a adaptabilidade e a eficácia dessas nanopartículas projetadas (Flieger et al., 2024).
Nota de análise
Teor (acidimétrico): ≥ 99,8%
Água (K. F.): ≤ 0,10%
Número de cor (Apha): ≤ 10
Resíduo de evaporação: ≤ 0,005%
Transmissão UV (em 265 nm): ≥ 10,0%
Transmissão UV (em 305 nm): ≥ 50,0%
Transmissão UV (em 320 nm): ≥ 80,0%
Transmissão UV (a partir de 325 nm): ≥ 90,0%
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C - Pensky-Martens closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Protocolos
Straightforward HPTLC-MS analysis of lactose in dairy products (milk or yoghurt) using only protein crash, centrifugation and dilution as sample preparation.
Aripiprazole, an atypical antipsychotic, treats schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder.
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.