Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
1.02952
Supelco
Dimetilsulfóxido
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Metanossulfinil metano, sulfóxido de metila, Dimetilsulfóxido, DMSO, DMSO
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2SO
Número CAS:
Peso molecular:
78.13
Beilstein:
506008
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-664-3
NACRES:
NA.05
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.7 (vs air)
pressão de vapor
0.42 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
573 °F
potência
28300 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
42 %, 63 °F
Impurezas
≤0.0002 meq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤0.001%
cor
clearAPHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
kinematic viscosity
2.14 cSt
pb
189 °C (lit.)
pf
16-19 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 87 °C
solubilidade
1000 g/L
densidade
1.10 g/mL (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.0001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
O dimetilsulfóxido é usado como um solvente.
  • Dissolver o substrato e diluir o substrato fluorogênico.
  • Para permeabilizar a célula V. natriegens ou E. coli.
Atenção
Resfria-se intensamente com facilidade e derrete novamente de forma lenta em temperatura ambiente. O produto solidificado pode ser liquefeito novamente aquecendo-o até atingir a temperatura ambiente, sem causar dano ao produto.
Especificações
Concentração de saturação no ar: 8,0 g/m3 (20 °C)
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,9%
Identidade (IV): em conformidade
Aspecto: transparente
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Ácido titulável: ≤ 0,0002 meq/g
Densidade (d 20 °C/20 °C): 1,101-1,103
Índice de refração (n 20/D): 1,478-1,479
Ponto de fusão: ≥ 18,0 °C
Ponto de ebulição: 188-190 °C
Absorção: em conformidade
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0001%
Fe (ferro): ≤ 0,0001%
Substâncias relacionadas (GC): em conformidade
Substâncias prontamente carbonizáveis: em conformidade
Resíduo de evaporação: ≤ 0,001%
Água: ≤ 0,1%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Direct detection of heterotrophic diazotrophs associated with planktonic aggregates
Eyal G et al.
Scientific Reports, 9, 9288-9288 (2019)
Evaluation of fluorogenic substrates in the assessment of digestive enzymes in a decapod crustacean Maja brachydactyla larvae
Guiomar R et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 282, 90-96 (2008)
Protocolos
The article describes the sample preparation and photometric determination of silver concentration in water samples using Spectroquant® photometers and test kits.
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.