Documentos
1.08110
Supelco
Tetra-hidrofurano
≥99.9% (GC), suitable for UV/Vis spectroscopy, Uvasol®
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-726-8
NACRES:
NA.03
product name
Tetra-hidrofurano, for spectroscopy Uvasol®
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
Lim. expl.
1.8-11.8 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.0002%
cor
APHA: ≤10
transmitância
215 nm, ≥30%
245 nm, ≥50%
265 nm, ≥80%
275 nm, ≥90%
310 nm, ≥98%
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
pb
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -20 °C
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 215 nm Amax: ≤0.52
λ: 245 nm Amax: ≤0.30
λ: 265 nm Amax: ≤0.10
λ: 275 nm Amax: ≤0.05
λ: 310 nm Amax: ≤0.01
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.01 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 254 nm): ≤ 1.0 ppb
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 215 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 245 nm): ≥ 50 %
Transmission (at 265 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 310 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 215 nm): ≤ 0.52
Absorbance (at 245 nm): ≤ 0.30
Absorbance (at 265 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 275 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 310 nm): ≤ 0.01
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Tetra-hidrofurano analytical standard
Supelco
78445
Tetra-hidrofurano
Tetra-hidrofurano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1561
Tetra-hidrofurano
Tolueno for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.08331
Tolueno