1.04718
Isoctano
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
2,2,4-Trimetilpentano, Isoctano
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.9 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
41 mmHg ( 21 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
745 °F
potência
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
6 %
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
resíduo de evaporação
≤0.0002%
cor
APHA: ≤10
transmitância
205 nm, ≥30%
215 nm, ≥65%
220 nm, ≥80%
225 nm, ≥85%
235 nm, ≥90%
245 nm, ≥98%
255 nm, ≥99%
índice de refração
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
pb
98-99 °C (lit.)
pf
−107 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -12 °C
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorção UV
λ: 205 nm Amax: ≤0.52
λ: 215 nm Amax: ≤0.19
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 225 nm Amax: ≤0.07
λ: 235 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 255 nm Amax: ≤0.004
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
chave InChI
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Caracterização de destilado de ácidos graxos de palma, regioisômeros de diacilglicerol e esterificação usando cromatografia de exclusão por tamanho de alto desempenho.: Esta pesquisa utiliza o isoctano na análise de destilados de ácidos graxos de palma e seus derivados, enfatizando seu papel no aprimoramento de técnicas cromatográficas para análise lipídica (Aryusuk et al., 2024).
- Otimização e validação multivariadas de um método QuEChERS modificado para determinação de PAHs e PCBs em carne grelhada por GC-MS.: Este estudo apresenta isoctano na extração e análise de compostos perigosos em amostras de alimentos, demonstrando técnicas avançadas de preparação de amostras para garantir a segurança alimentar (Ostadgholami et al., 2023).
- Compatibilidade da extração de pontos de nuvem com cromatografia gasosa: Efeitos de matriz de Triton X-100 na análise GC-MS e GC-MS/MS de pesticidas organoclorados e organofosforados .: O isoctano é destacado como um componente crítico na extração e análise cromatográfica de toxinas ambientais, mostrando sua utilidade na redução das interferências da matriz (Hristozova et al., 2024).
- Caracterização e aplicação em escala piloto da protease serina ZMS-2 com novas propriedades para o processamento de couro ecológico.: Embora indiretamente relacionado, este artigo ilustra a aplicabilidade mais ampla dos métodos bioquímicos na indústria, onde o papel do isoctano na otimização do processo pode ser inferido (Khan et al., 2023).
- Estudo das propriedades de difusão das misturas de zeólito por análise gravimétrica combinada, espectroscopia IV e métodos de inversão (IRIS).: Este artigo discute o uso do isoctano no estudo das propriedades de transporte das zeólitas, importante para os processos catalíticos e de separação na química (Ait Blal et al., 2023).
Especificações
Nota de análise
Resíduo de evaporação: ≤ 0,0002%
Água: ≤ 0,005%
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Acidez: ≤ 0,0002 meq/g
Alcalinidade: ≤ 0,0002 meq/g
Fluorescência (como quinina em 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluorescência (quinina em 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Transmissão (em 205 nm): ≥ 30%
Transmissão (em 215 nm): ≥ 65%
Transmissão (em 220 nm): ≥ 80%
Transmissão (em 225 nm): ≥ 85%
Transmissão (em 235 nm): ≥ 90%
Transmissão (em 245 nm): ≥ 98%
Transmissão (a partir de 255 nm): ≥ 99%
Absorbância (em 225 nm): ≤ 0,52
Absorbância (em 215 nm): ≤ 0,19
Absorbância (em 220 nm): ≤ 0,10
Absorbância (em 225 nm): ≤ 0,07
Absorbância (em 235 nm): ≤ 0,05
Absorbância (em 245 nm): ≤ 0,01
Absorbância (a partir de 255 nm): ≤ 0,004
Atende aos requisitos de “Espectroscopia de uso específico” segundo a ACS e Reag. da Ph. Eur.
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Os clientes também visualizaram
Artigos
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Protocolos
Method: UV/VIS spectrophotometry; Method No. 2524
Método: Espectrofotometria UV/VIS; Método nº 2524