Documentos Principais
1.00965
Supelco
Tetracloroetileno
for spectroscopy Uvasol®
Sinônimo(s):
Tetracloroetileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2Cl4
Número CAS:
Peso molecular:
165.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
204-825-9
NACRES:
NA.03
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
19 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
potência
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impurezas
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.0005 meq/g Alkalinity
≤0.01% Water
≤20 ppm Hydrocarbons (related to squalane/squalene(3050-2900 cm-1))
resíduo de evaporação
≤0.0005%
cor
APHA: ≤10
transmitância
290 nm, ≥20%
295 nm, ≥65%
300 nm, ≥80%
305 nm, ≥85%
p.e.
121 °C/1013 hPa
pf
-22 °C
solubilidade
0.16 g/L
densidade
1.62 g/cm3 at 20 °C
Absorção UV
λ: 290 nm Amax: ≤0.70
λ: 295 nm Amax: ≤0.19
λ: 300 nm Amax: ≤0.10
λ: 305 nm Amax: ≤0.07
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
chave InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Resultados analíticos precisos em espectroscopia UV/VIS e infravermelha dependem do uso de solventes altamente puros para o preparo de amostras. Os solventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> foram projetados especificamente para espectroscopia e outras aplicações que requerem solventes da mais alta pureza espectral. O processo de refinamento permite um maior grau de segurança em aplicações e evita erros de interpretação de resultados analíticos causados por traços de contaminação em UV, IV e fluorescência. Os solventes Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> produzem a melhor transmitância por UV. Em todas as especificações, a transmitância mínima para 5 comprimentos de onda típicos é identificada.
Aplicação
  • Tricloroetileno, tetracloroetileno e tetracloreto de carbono em uma atmosfera urbana: relações de mistura e padrões temporais.: Este estudo investiga as concentrações atmosféricas de tetracloroetileno e compostos relacionados, destacando seus padrões temporais e implicações para o monitoramento ambiental e os quadros regulatórios (de Blas et al., 2013).
  • Preparação das normas dos cilindros de gás para a medição dos níveis de vestígios de benzeno e tetracloroetileno.: Este artigo discute a preparação de padrões de cilindros de gás para a medição precisa dos níveis de traços de tetracloroetileno, o que é crucial para o monitoramento ambiental e industrial (Schmidt et al., 1983).
  • Aplicação de um adsorvente capilar de sílica monolítica para a pré-concentração de tricloroetileno e tetracloroetileno transportados pelo ar.: Este artigo apresenta um novo método utilizando adsorventes capilares de sílica monolítica para a pré-concentração e posterior análise de tetracloroetileno transportado pelo ar, aumentando as capacidades de detecção no monitoramento ambiental (Chang et al., 2006).
  • Determinação por traços de tetracloroetileno em águas naturais por cromatografia líquida de alta pressão de injeção aquosa direta.: Esta pesquisa fornece um método para a determinação do traço de tetracloroetileno em águas naturais, utilizando cromatografia líquida de alta pressão, crucial para o monitoramento da qualidade da água e avaliação do impacto ambiental (Kummert et al., 1978).
Outras notas
Explore vários acessórios e equipamentos de segurança de laboratório para o manuseio seguro de solventes e aumente seu nível de segurança desde o primeiro uso.
Informações legais
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available