16211
Tetracloroetileno
≥99.5%
Sinônimo(s):
PCE, Percloroetileno
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.83 (vs air)
pressão de vapor
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
contém
stabilizer
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
pb
121 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
chave InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available