PHR3499
Tetracloroetileno
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
PCE, Percloroetileno
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
5.83 (vs air)
pressão de vapor
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 mL
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
p.e.
121 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
chave InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)