Documentos Principais
1.00366
SAFC
Ácido (S)-lático
about 90%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, E 270
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Ácido L-(+)-lático, Ácido (S)-2-hidroxipropiônico, Ácido sarcolático
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H6O3
Número CAS:
Peso molecular:
90.08
Beilstein:
1720251
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número E:
E270
Agency
BP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.1 hPa ( 25 °C)
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
concentração
90%
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
122 °C/20 hPa
pf
18 °C
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O ácido lático é usado como agente acidificante em formulações orais, tópicas e parenterais.
Devido aos seus baixos limites microbianos e de endotoxinas, o ácido (S)-lático a aprox. 90% Emprove® Expert é particularmente indicado para aplicações de alto risco.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5