8.17073
Fumaric acid
EMPROVE® ESSENTIAL, NF, JPE
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Fumaric acid, trans-1,2-Ethylentricarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
JPE
NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.001 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
temperatura de autoignição
375 °C
potência
9300 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.1 (20 °C, 4.9 g/L in H2O)
pb
290 °C/1013 hPa (sublimed)
pf
287 °C
temperatura de transição
flash point 273 °C
solubilidade
4.9 g/L
densidade
1.64 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
chave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
523.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
273 °C