Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
L7022
L-lactato sódico
~98%
Sinônimo(s):
Ácido L-lático, Ácido (S)-2-hidroxipropiônico, Ácido sarcolático
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (chemical)
Nível de qualidade
Ensaio
~98%
Formulário
powder or crystals
cor
white to faint yellow
pf
163-165 °C (lit.)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
chave InChI
NGSFWBMYFKHRBD-DKWTVANSSA-M
Descrição geral
Essa natureza multifacetada do L-lactato de sódio o posiciona como uma molécula valiosa para pesquisas em metabolismo celular, neuroproteção, antimicrobiana e ciência nutricional, nas quais suas diversas propriedades, incluindo conversão eficiente de energia, efeitos neuroprotetores e potente atividade antimicrobiana, contribuem para uma compreensão mais profunda desses domínios científicos.
Aplicação
- como um suplemento de meio e fonte de abastecimento celular para cultura de linhagens de células epiteliais mamárias humanas (MCF10A)[1] e células dendríticas[2]
- como um substrato gliconeogênico em ensaio de produção de glicose hepática em hepatócitos primários[3]
- no meio de produção de glicose para ensaio de produção de glicose em células renais embrionárias humanas (HEK293T)[4]
- como um padrão de calibração em ensaio de lactato em macrófagos derivados da medula óssea[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma article discusses tumor cell metabolic pathways, focusing on aerobic glycolysis and mitochondrial activity.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?