Documentos Principais
1.00090
SAFC
Adipic acid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Adipic acid, Hexanedioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O4
Número CAS:
Peso molecular:
146.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número E:
E355
Número do índice EC:
204-673-3
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
pressão de vapor
0.097 hPa ( 18.5 °C)
descrição
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,FCC,E 355
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
temperatura de autoignição
405 °C
potência
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
pf
150.9 °C
temperatura de transição
flash point 196 °C
solubilidade
15 g/L
densidade
1.36 g/cm3 at 25 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Adipic acid is typically used as a pH modifier in pharmaceutical applications.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
384.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
196 °C - closed cup
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.