Documentos Principais
4.80648
SAFC
Sodium hydroxide solution
10 M EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Hidróxido de sódio
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
Nome do produto
Solução de hidróxido de sódio 10 mol/l, EMPROVE® EXPERT
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
densidade
1.33 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Teor (acidimétrico, NaOH): 9,9-10,1 mol/l
Teor (acidimétrico): 29,9%-30,3%
Identidade: passa no teste
Carbonato (como Na₂CO₃): ≤ 1,0%
Cloreto (Cl): ≤ 60 ppm
Sulfato (SO₄): ≤ 30 ppm
Metais pesados (como Pb): ≤ 5,0 ppm
Al (alumínio): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 3 ppm
Ni (níquel)*: ≤ 2,00 ppm
Solventes residuais (ICH Q3C): … excluído pelo processo de produção
Filtrado com 0,2 µm
Esse produto foi fabricado com peletes de hidróxido de sódio conforme Ph. Eur., BP, JP, NF e água para injeção (wfi) de acordo com a USP, que está em conformidade com água de alta pureza (hpw) segundo a Ph. Eur.
As especificações de impurezas elementares foram determinadas considerando a ICH Q3D (Diretriz sobre impurezas elementares). Não é provável que elementos de classes 1-3 estejam presentes acima do limite da opção 1 da ICH Q3D, exceto se especificado e indicado (*).
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1