L1875
L-(+)-Lactic acid solution
30% in H2O (by weight)
Sinônimo(s):
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
30% in H2O (by weight)
solubilidade
water: soluble(lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Aplicação
Outras notas
Ligação
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter