1.00802
L(+)-Tartaric acid
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
L(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<5 Pa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensaio
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
Formulário
coarse powder
crystalline
temperatura de autoignição
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
pf
168-170 °C
temperatura de transição
flash point 210 °C
solubilidade
water: 1390 g/L at 20 °C
densidade
1.76 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0200%
Ca:, passes test
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup