69785
DL-Lactic acid
~90% (T)
Sinônimo(s):
2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~90% (T)
Nível de qualidade
forma
liquid
Impurezas
water, residual
índice de refração
n20/D 1.425 (lit.)
pb
122 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.