Documentos Principais
1.00238
SAFC
Sodium hydroxide solution
50%, EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Natriumhydroxidlösung
About This Item
Código UNSPSC:
12352305
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Sodium hydroxide solution 50%, EMPROVE® EXPERT
pressão de vapor
2 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
p.e.
135 °C/1013 hPa
pf
12 °C
densidade
1.52 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
EMPROVE® EXPERT
Nota de análise
Assay (acidimetric,NaOH)49.0 - 50.0 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chloride (Cl)≤ 100 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 5 ppmNi (Nickel) *≤ 2.00 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.