Documentos Principais
1.06522
SAFC
Sodium-(S)-lactate-solution
about 50%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
concentração
50%
pH
6.5-9.0 ( in H2O)
p.e.
109 °C/1013 hPa
densidade
1.263 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Sodium lactate is typically used as preservative, pH adjuster, and bulking agent in pharmaceutical formulations. It is also used as preservative in food industry.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium-(S)-lactate-solution about 50% Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.