850375C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; DOPC; PC(18:1(9Z)/18:1(9Z))
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850375C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850375C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850375C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850375C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (850375C-25mg)
25 mg/mL (850375C-1g)
25 mg/mL (850375C-200mg)
25 mg/mL (850375C-500mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20-,23-21-/t42-/m0/s1
chave InChI
SNKAWJBJQDLSFF-AOMFJDGTSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3