Merck
Pular para
C8667
Colesterol
Sigma Grade, ≥99%
Cholesterol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Sinônimo(s):
3β-Hidroxi-5-colesteno, 5-Colesteno-3β-ol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
500 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 592,00
1 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 685,00
5 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 1.088,00
25 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 3.876,00
100 g
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 12.811,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H46O
Número CAS:
Peso molecular:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023139
UNSPSC Code:
12352111
EC Number:
200-353-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1915888
R$ 592,00
Verificar disponibilidade no carrinho
Peça uma encomenda em massa
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
sheep wool
Quality Segment
grade
Sigma Grade
assay
≥99%
form
powder
bp
360 °C (lit.)
mp
147-149 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
density
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Gene Information
Application
Padrão para cromatografia
O colesterol foi usado para preparar complexos imunoestimulantes para aumentar as respostas celular e humoral.[1] Ele foi incorporado a rações para animais para estudar o efeito da dieta rica em colesterol.
Biochem/physiol Actions
Componente importante de todas as membranas biológicas; cerca de 25% do teor total de lipídios no cérebro é de colesterol.
O colesterol é um lipídio que representa cerca de 20%-25% dos componentes estruturais das membranas celulares. Ele determina a fluidez e a permeabilidade da membrana, tornando-a permeável à água, mas não a íons e prótons. O colesterol também regula as funções das proteínas transportadoras e sinalizadoras presentes na membrana plasmática.[2] Os principais sítios de síntese do colesterol são o intestino delgado e o fígado.[3]
Preparation Note
O colesterol monoidratado produz uma solução transparente, incolor a ligeiramente amarela em álcool quente. Ele também é solúvel em acetona, dioxano, acetato de etila, benzeno, éter de petróleo, óleos, gorduras e soluções aquosas de sais biliares. As soluções devem ser mantidas ao abrigo da luz.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
NIST911CPHR1533H6167
Colesterol Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterol
Colesterol NIST® SRM® 911c
NIST911C
Colesterol
Colesterol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1533
Colesterol
Colesterol from sheep wool, Controlled origin, meets USP/NF testing specifications
SAFC
H6167
Colesterol
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
sheep wool
biological source
-
biological source
-
biological source
sheep wool
grade
Sigma Grade
grade
certified reference material
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 0.00003 g/L at 20 °C
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colesterol
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Hello, I would like to know how to dissolve this product in serum, and what its maximum solubility in serum is? Because I am looking for a cholesterol product to prepare a solution with a concentration >250 mg/dL. Thank you!
    1 answer
    1. Free cholesterol is practically insoluble in serum. A true solution at a concentration of 250 mg/dL cannot be reliably achieved. Typical cholesterol levels in human serum may range from 150 – 250 mg/dL, with 30 – 70 mg/dL as free cholesterol. The majority is bound to lipoproteins in the serum matrix. Higher concentrations may be possible with heat, however this has not been investigated. The end user would have to determine the rate. Please see the link below to review a water-soluble cholesterol formulation, C4951. This product is a cyclodextrin complex that enhances cholesterol solubility up to 300 mg/mL (approximately 50 mg cholesterol).
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c4951
      Please see the link below to review additional information regarding cholesterol transport in serum:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/metabolism-research/cholesterol-transport
      Helpful?
  2. how to prepare for cell culture? thank you
    1 answer
    1. Here is the link to our Biochemical Solubility table:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/287/917/c3045inf.pdf
      For the Cell Culture Tested grade of this product, C3045, three options are provided: Serum, Tween and Ethanol.
      Note that if Serum is used as the solvent, it may already contain some Cholesterol. The "Tween" is referring to an aqueous solution of either TWEEN 20 or TWEEN 80. Also, Ethanol can be used to make a stock solution, before supplementing the culture medium; consider perhaps a 100X solution in ethanol, which would give a concentration of 1 percent ethanol in the medium.
      Helpful?
  3. What is the best temperature for storage for 5 mg/mL solutions in ethanol? Can they be stored at 4C? Thank you!
    1 answer
    1. The stability of this material in solution at 2-8°C has not been evaluated. Solutions prepared in Chloroform, in aliquots and protected from light, are stable for at least 1 year when stored at -20°C. Solutions prepared in Ethanol are expected to be similarly stable.
      Helpful?
  4. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  5. Buongiorno, volevo chiedere cortesemente quale sia l'origine del prodotto
    1 answer
    1. This product is derived from sheep wool. The origin information of this product will be listed on the lot-specific Certificate of Origin. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a Certificate under the ‘Certificate of Origin’ tab:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c8667#product-documentation
      Helpful?
  6. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  7. Hi, I want to know if this is from plant or sheep wool?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section of the product page, this material is from sheep wool.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Review 1
    • Vote 1
    3 out of 5 stars.
    Cholesterol
    Used as standard for TLC, worked OK, stainned less than other lipids with iodine, but that may be be normal
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review! We would like to learn more about your experience to see if there is anything we can do to help correct this issue. When you have a moment, please contact us by visiting https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support and submit a Product Technical Inquiry. We look forward to hearing from you soon!