100600C
Avanti
E. coli Extract Polar
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
E. coli Polar Lipid Extract
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 2 × 20 mL (100600C-1g)
pkg of 1 × 4 mL (100600C-100mg)
pkg of 5 × 4 mL (100600C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
25 mg/mL (100600C-100mg)
25 mg/mL (100600C-1g)
25 mg/mL (100600C-500mg)
tipo de lipídio
lipid extracts
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in unilamellar liposomes preparation for kinetic studies[5]
- in the reconstitution of ATP-binding cassette (ABC) transporter for electron paramagnetic resonance spectroscopy studies[4]
- in the reconstitution of molybdate transport protein (MolBC) for continuous wave-electron paramagnetic resonance studies[6]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)