860516P
Avanti
C16 Ceramide (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860516P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860516P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860516P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860516P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (860516P-50mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C34H67NO3/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(37)32(31-36)35-34(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,32-33,36-37H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,38)/b29-27+/t32-,33+/m0/s1
chave InChI
YDNKGFDKKRUKPY-TURZORIXSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an internal standard in the chromatography with negative ion electrospray ionization coupled to tandem mass spectrometry for myocardial ceramide quantification[2]
- as an internal standard for the ceramide quantification from rat samples using liquid chromatography-mass spectrometry[3]
- to test its effect on mitochondrial stress response in worms[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)