870273C
Avanti
18:1 Biotinyl Cap PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870273C
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) (sodium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (870273C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (870273C-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870273C
concentração
10 mg/mL (870273C-25mg)
25 mg/mL (870273C-200mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(CCCCCNC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C57H103N4O11PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33-41-54(64)69-46-49(72-55(65)42-34-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)47-71-73(67,68)70-45-44-59-53(63)39-32-31-37-43-58-52(62)40-36-35-38-51-56-50(48-74-51)60-57(66)61-56;/h17-20,49-51,56H,3-16,21-48H2,1-2H3,(H,58,62)(H,59,63)(H,67,68)(H2,60,61,66);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t49-,50+,51+,56+;/m1./s1
chave InChI
VQSGNVZURNOPBT-XEAQQBNDSA-M
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)