850725C
Avanti
18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DOPE; PE(18:1(9Z)/18:1(9Z)); 110635
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform solution
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (850725C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850725C-1g)
pkg of 2 × 4 mL (850725C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (850725C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (850725C-25mg)
25 mg/mL (850725C-1g)
25 mg/mL (850725C-200mg)
25 mg/mL (850725C-500mg)
aplicação(ões)
advanced drug delivery
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)(OCCN)O
InChI
1S/C41H78NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,39H,3-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
chave InChI
MWRBNPKJOOWZPW-NYVOMTAGSA-N
Aplicação
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)