700100P
Avanti
Cholesterol (plant)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
cholest-5-en-3β-ol; 110797
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cholesterol (plant derived)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (700100P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (700100P-100mg)
pkg of 1 × 200 mg (700100P-200mg)
pkg of 1 × 500 mg (700100P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
aplicação(ões)
advanced drug delivery
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of small unilamellar vesicles[2]
- in the generation of thymoquinone (TQ) loaded liposomes for administering into murine model with Candida albicans infection[3]
- in the preparation of small unilamellar vesicles for structured illumination microscopy studies[4]
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)