710335C
Avanti
18:1 Cardiolipin
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
tetraoleoyl cardiolipin; 1,1′,2,2′-tetra-(9Z-octadecenoyl) cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)],3′-[18:1(9Z)/18:1(9Z)])
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1′,3′-bis[1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), chloroform
Ensaio
>99% (TLC)
forma
solution
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (710335C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (710335C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (710335C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (710335C-25mg)
25 mg/mL (710335C-200mg)
25 mg/mL (710335C-500mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- in liposome preparation for reconstituting yeast AAA ATPase protein, Msp1
- in in vitro translation system for RNA transfection
- as a synthetic lipid component to mimic mitochondrial inner membrane
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash