840035P
Avanti
18:1 PS (DOPS)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); DOPS; PS(18:1(9Z)/18:1(9Z))
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (840035P-10mg)
pkg of 2 × 100 mg (840035P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840035P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840035P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
solubilidade
soluble (Insoluble in ethanol and DMSO, soluble in Chloroform:Methanol:Water (65:25:4) at 5mg/mL)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C42H78NO10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(44)50-35-38(36-51-54(48,49)52-37-39(43)42(46)47)53-41(45)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-20,38-39H,3-16,21-37,43H2,1-2H3,(H,46,47)(H,48,49);/q;+1/p-1/b19-17-,20-18-;/t38-,39+;/m1./s1
chave InChI
KPHZNDUWYZIXFY-YORIBCANSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)