840034C
Avanti
16:0-18:1 PS (POPS)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-hexadecanoyl-2--(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt); POPS; PS(16:0/18:1(9Z)); 110669
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt), chloroform
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (840034C-10mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (840034C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (840034C-200mg)
pkg of 5 × 4 mL (840034C-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentração
10 mg/mL (840034C-10mg)
10 mg/mL (840034C-25mg)
25 mg/mL (840034C-200mg)
25 mg/mL (840034C-500mg)
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC[C@](C([O-])=O)([H])[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
chave InChI
RQYKXRYGZHMUSU-JEAFVVATSA-M
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)