material
polystyrene plate
Quality Segment
agency
EP, USP
sterility
aseptically filled
form
plate (ready-to-use)
feature
ready-to-use, Plate for Long incubation
composition
Histidine , Lecithin , Sodium thiosulfate , Tween®
plate diam.
90 mm
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
TSA-Medium wird zur Kultivierung und Isolation eines breiten Spektrums von Bakterien, Hefen und Schimmel eingesetzt. Die Formulierung enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Natriumchlorid erhält das osmotische Gleichgewicht. Das Medium ist mit Enthemmern wie Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80, Histidin und Natriumthiosulfat ergänzt, um Desinfektionsmittelrückstände zu inaktivieren.
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar-Sedimentationsplatte
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Verwandter Inhalt
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Befestigungsplatten für Isolatoren und kritische Reinräume.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1460020020 | 04027269264703 |
| 1460020120 | 04027269264710 |