Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Plate diam.:
90 mm
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
agency
EP, FDA-BAM, USP, according to ISO
sterility
sterile
form
plate
shelf life
4 mo.
feature
ready-to-use
manufacturer/tradename
ReadyPlate™
packaging
pack of 20 and 100 plates
storage condition
protect from light (Tightly closed. Dry)
plate diam.
90 mm
color
clear light yellow Media
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
cosmetics
environmental
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
nonselective for
General description
ReadyPlate™-Agarplatten sind stapelbare, speziell konzipierte Platten, die dazu beitragen, die Sicherheit während der Handhabung, des Transports und der Inkubation zu erhöhen. ReadyPlate™-Agarplatten haben einen Standarddurchmesser von 90 mm. Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Trypton-Soja-Agars enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Neutralisationsmittel (Enthemmer) wie Lecithin, Polysorbat (Tween®) 80 und Histidin, um Reste von Desinfektionsmitteln zu inaktivieren.
Application
Trypton-Soja-Agar ist ein Universal-Kulturmedium ohne Indikatoren und Inhibitoren und dient zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze aus Proben von Kosmetika, Pharmazeutika, Lebensmitteln und Getränken sowie aus der Umwelt.
Legal Information
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trypton-Soja-Agar
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?