Fortfahren mit
1.07324
Modifiziertes Trypton-Soja-Agar – dehydriertes Kulturmedium
NutriSelect® Prime, with polysorbate 80 and lecithin, according to EP, USP, JP, EN 17141, ISO 21149, powder, suitable for microbiology
Synonym(e):
Agar für mikrobiologische Tests (MCT), MCT-Agar, Sojabohnen-Casein-verdautes Lecithin-Polysorbat-80-Agar-Medium (SCDLPA)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Prime
Agency:
EN 17141, ISO 21149, JP, USP, according to EP
Ph:
7.1-7.5 (25 °C, 45.7 g/L in H2O)
Form:
powder
Suitability:
aerobic bacteria (total)
Application(s):
microbiology, pharmaceutical
€ 350,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EN 17141, ISO 21149, JP, USP, according to EP
sterility
non-sterile
form
powder
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
storage condition
protect from light (Keep tightly closed and dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 45.7 g/L in H2O)
solubility
45.7 g/L
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
aerobic bacteria (total)
General description
NutriSelect® prime Trypton-Soja-Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin (gemäß EP, USP, JP, EN 17141 und ISO 21149) wird zur Umweltüberwachung und zur Bestimmung der Effizienz von Behältern und Oberflächen verwendet. Die Kombination aus den beiden Peptonen, dem enzymatischen Verdau von Casein und Sojabohnen, gewährleistet einen hohen Nährwert durch Zufuhr von organischem Stickstoff, Aminosäuren und längerkettigen Peptiden. Das in diesem komplexen Medium vorhandene Natriumchlorid sorgt für das osmotische Gleichgewicht. Agar-Agar ist das Verfestigungsmittel. Dieser modifizierte Trypton-Soja-Agar enthält Lecithin und Polysorbat 80 (auch bekannt als Tween® 80) zur Inaktivierung von Desinfektionsmittelresten bei der Probenahme. Zusätzlich neutralisiert das Lecithin quartäre Ammoniumverbindungen (QAV), Parahydroxybenzoate (Parabene) und Bisbiguanide. Das Polysorbat 80 neutralisiert ebenfalls QAV sowie Iod, Parabene, Phenole, Hexachlorophene und Formalin. Trypton-Soja-Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin kann zur Präparation von Platten für verschiedene Zwecke verwendet werden (z. B. Abklatschplatten, Oberflächenplatten und Luftkeimsammlungsmethoden, Membranfiltration und Plattengussmethode).
Application
NutriSelect® prime Trypton-Soja-Agar mit Polysorbat 80 und Lecithin eignet sich für die Isolierung und Kultivierung eines breiten Spektrums and Mikroorganismen, die nach der Behandlung mit Antiseptika auf Oberflächen und Materialen verbleiben. Er ermöglicht die Bestimmung der aeroben mesophilen Keimzahl (Test für mikrobielle Grenzwerte) in konservierungsmittelhaltigen Kosmetikprodukten.
Features and Benefits
  • Die NutriSelect® prime-Produktreihe bietet qualitativ hochwertige und kosteneffiziente Nährmedien in Pulverform, die alle aus ausgewählten Rohstoffen hergestellt werden.
  • Konform mit Vorschriften der Getränke-, Lebensmittel und Pharmaindustrie
  • Qualitätskontrolle mit Test auf Wachstumsförderung gemäß Normvorschriften (ISO, FDA-BAM, EP, USP) sowie Qualitätssicherung nach ISO 17025-Akkreditierung
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,1–7,5
Inokulum auf Referenzmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): 10–100
Inokulum auf Referenzmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): 10–100
Koloniezahl (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)):
Koloniezahl (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)):
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Koloniezahl (Streptococcus pyogenes ATCC 21059):
Koloniezahl (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)):
Koloniezahl (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)):
Koloniezahl (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Koloniezahl (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Wiederfindung auf Testmedium (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Streptococcus pyogenes ATCC 21059): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 70 %
Wiederfindung auf Testmedium (Aspergillus brasiliensis (vormals A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50 %
Test auf neutralisierende Kapazität (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)): entspricht
Test auf neutralisierende Kapazität (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): entspricht
Inkubation: 24 h.; 30–35 °C; aerob;
C.albicans und A. brasiliensis bis zu 5 Tage.
Referenz: Blutagar; for C.albicans und A. brasiliensis Sabouraud-2 %-Dextrose-Agar; für den Test auf neutralisierende Kapazität Trypton-Soja-Agar.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.043231.467971.46700
form
powder
form
powder
form
plate (ready to use culture media)
form
plate (ready-to-use)
application(s)
microbiology, pharmaceutical
application(s)
cosmetics
pharmaceutical
application(s)
microbiology
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
suitability
aerobic bacteria (total)
suitability
nonselective for
suitability
nonselective for
suitability
bacteria, fungi
agency
EN 17141, JP, according to EP, ISO 21149, USP
agency
EN 17141, EP, ISO 21149 , JP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available